Gelaatsscherm, Tuffmaster™
Catalog # 111-1635
Supplier: 3M
Specifications
- Type:Anti-UV, antikraslaag
- l×b:230×370 mm
- Materiaal:PC
- VPE:1
Specifications
About this item
Dit gelaatsscherm bestaat uit een hoofddeksel (H8) van thermoplast en een helder PC-vizier (WP96). Beide delen bieden een hoge slagvastheid. Ideaal voor gebruik in metaalbewerking, productie, constructie, mijnbouw en transport.
- Dankzij de verstelbare ratelophanging van de hoofdband kan het vizier binnen enkele seconden worden vervangen
- Ratchet helpt om een precieze pasvorm en comfortabele hoofdbescherming te bieden
- Kroonriem met vijf standen voor extra ondersteuning en comfort
- Gegoten pc-vizier biedt weerstand tegen stoten en spatten en kan snel op elke 3M™-hoofdband worden gemonteerd zonder gereedschap, drukknopen of nokken
Vizier dikte: 2 mm
Certifications: EN 166