Round cuvettes
Cuvette, for LICO, 8 ml, 11 mm, Glas
Catalogus # HACHLYY621
Leverancier: Hach
Ga naar:
Product Details & Documents
Round glass cuvette.
Documents
HACHLYY621_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Lichtweg:11 mm
- Volume:8 ml
- Venstermateriaal:Glas
- Omschrijving:Cuvette, for LICO
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.