Orders LinkContactUsLinkComponent
Flow meter
Flow meter
Flow meter, 10 - 100 l/hour, 210 mm
Catalogus # BEHRB00217617
Leverancier:   BEHR
Flow meter
Catalogus # BEHRB00217617
Leverancier:  BEHR
Flow meter
Flow meter
Flow meter, 10 - 100 l/hour, 210 mm
Price
488,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This adjustable flow through meter is a substitute of DFM for the determination of cyanide.
Specificaties
  • Stroomsnelheid:
    10 - 100 l/hour
  • Omschrijving:
    Flow meter
  • Lengte:
    210 mm