Contactplaat, Nunc™
Catalog # 710-2507
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Specifications
- Ø:67 mm
- Steriliteit:Steriel
- Uitvoering:Contactschaal met rooster
- Hoogte:15 mm
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
- Milieu certificering:ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- VPE:396
Specifications
About this item
Optisch zuiver polystyreen. Contactplaat met opgedrukt rooster, handig voor monstername in ziekenhuisomgevingen, maar ook in de voedingswetenschappen en de farmaceutische industrie.
- Compatibel met geautomatiseerde systemen
- Goede prestaties in automatische dispensers vanwege volledige vlakheid en uniforme hoogte