Herbruikbare oordoppen, E-A-R™ Ultrafit™ X
111-1629
: 3M
- Kleur:geel/blauw
- Omschrijving:Oordoppen, met koord, 35 dB, met opbergdoosje
- Seq:02
- Maat:U*
- VPE:50 PAIR
Oordoppen met koord gemaakt van een gepatenteerde polymeerformulering, de comfortabele driedubbele flenspunt van deze oordopjes biedt een uitstekende demping van 35 dB SNR, een van de hoogste onder de voorgevormde oordoppen. De oordopjes zijn al voorgevormd om een optimale pasvorm te garanderen.
- De driedubbele flens van de oordopjes zorgt voor een perfecte pasvorm: Geen aanpassing van de maat vereist
- Past comfortabel in de meeste gehoorgangen en biedt een hoog niveau van demping
- Vochtbestendig en compatibel met andere PBM's
- Wasbaar en herbruikbaar
SNR: 35 dB
: EN 352-2