ContactUsLinkComponent
VWR® Traceable®, Digitale zakthermometer
  620-1902
undefined
VWR® Traceable®, Digitale zakthermometer
  620-1902
  • Meetbereik:
    −50…+750 °C
  • Resolutie:
    1,0 °C
  • Gewicht:
    113 g
  • Seq:
    01
  • b×d×h:
    108×70×22 mm
  • Juistheid:
    ±1,0 (0…750); ±2,0 (−20); ±4,0 (−40); ±5,0 (−50) °C
  • VPE:
    1
Deze digitale thermometer is geschikt voor temperatuurcontrole in labo-apparatuur, in fabrieken en in het veld.
  • Schokbestendig
  • Snelle reactietijd
  • Eenknopsbediening voor routinetoepassingen
Type-K sonde met opgerolde sensorkabel van 120 cm.
 : Geleverd met Traceable-kalibratiecertificaat, sonde met kabel, leren koffer en batterij.