Anti-IgG (H+L) Rabbit Polyclonal Antibody
ROCK216-4102
- Type antilichaam:Ondergeschikt
- antigeen symbool:IgG (H+L)
- Clonality:Polyklonaal
- Conjugatie:Onconjugeerd
- ELISA:Yes
- Flowcytometrie:Yes
- Gelverschuiving:Yes
- Host:Rabbit
- ImmunoChemie:Yes
- ImmunoFluorescentie:Yes
- ImmunoNeerslag:Yes
- Reactivity:Donkey
- Western blot:Yes
- Kruisadsorptie:none
- ChIP:Yes
- Neutralisation:Yes
- Opslagtemperatuur:Cool
- Shipping temperature:Ice
- Maat:50 mg
- VPE:50 mg
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Donkey