Orders LinkContactUsLinkComponent
Anti-IgG F(ab')2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-IgG F(ab')2 Rabbit Polyclonal Antibody
50 mg
Catalogus # ROCK214-4104
Leverancier:   Rockland Immunochemicals
Anti-IgG F(ab')2 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalogus # ROCK214-4104
Anti-IgG F(ab')2 Rabbit Polyclonal Antibody
50 mg
Price
1 010,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 50 mg
Product Details & Documents
Type: Secondary
Antigen: IgG (Pig) (pig IgG)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Pig
Specificaties
  • Maat:
    50 mg
  • Western blot:
    Yes
  • Clonality:
    Polyklonaal
  • ImmunoFluorescentie:
    Yes
  • ImmunoNeerslag:
    Yes
  • antigeen symbool:
    IgG F(ab')2
  • Type antilichaam:
    Ondergeschikt
  • Host:
    Rabbit
  • ChIP:
    Yes
  • Shipping temperature:
    Ice
  • Gelverschuiving:
    Yes
  • ImmunoChemie:
    Yes
  • Cat. No.:
    ROCK214-4104
  • Conjugatie:
    Onconjugeerd
  • Flowcytometrie:
    Yes
  • Reactivity:
    Pig
  • Neutralisation:
    Yes
  • Opslagtemperatuur:
    Cool
  • Kruisadsorptie:
    none
  • ELISA:
    Yes