Anti-IgG F(ab')2 Rabbit Polyclonal Antibody
ROCK209-4104
- Type antilichaam:Ondergeschikt
- antigeen symbool:IgG F(ab')2
- Clonality:Polyklonaal
- Conjugatie:Onconjugeerd
- ELISA:Yes
- Flowcytometrie:Yes
- Gelverschuiving:Yes
- Host:Rabbit
- ImmunoChemie:Yes
- ImmunoFluorescentie:Yes
- ImmunoNeerslag:Yes
- Reactivity:Human
- Western blot:Yes
- Kruisadsorptie:none
- ChIP:Yes
- Neutralisation:Yes
- Opslagtemperatuur:Cool
- Shipping temperature:Ice
- Maat:50 mg
- VPE:50 mg
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Mouse