Anti-GST Mouse Monoclonal Antibody (Biotin)
Catalogus # GENSA00867-200
Leverancier: Genscript
Specificaties
- Type antilichaam:Label
- antigeen symbool:GST
- Clonality:Monoklonaal
- Conjugatie:Biotine
- ELISA:Yes
- Host:Mouse
- Isotype:IgG1 kappa
- Western blot:Yes
- Opslagtemperatuur:Cool
- Shipping temperature:Ice
- Maat:5x40 µg
- VPE:200 µG
Specificaties
Over dit artikel
Type: Tag
Antigen: GST
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: