Fixeermiddel voor cytologie, Q Path® Labofix
Leverancier: VWR Chemicals
Certificaten
Over dit artikel
Q Path Labofixis is een spray cytologie die de cellulaire elementen van gynaecologische en niet gynaecologische uitstrijkjes fixeert, direct nadat ze uitgespreid zijn op een objectglaasje.
- Easy and quick use
De cel wordt in een handomdraai uitgedroogd en beschermd en de precieze aard wordt vastgelegd vóór het transport naar het laboratorium om een betrouwbare diagnose te kunnen stellen.
Eenvoudig en snel in gebruik: Verstuif twee maal over het uitstrijkje en laat drie minuten drogen, daarna kunnen de specimens naar het laboratorium meegenomen worden en gekleurd worden.
Certificeringen: IVD reagent
Specificaties
- Formulier:Colourless liquid
- Dichtheid:0,820 – 0,860
Specificaties
Gerelateerde informatie
Frequently Bought Together