ContactUsLinkComponent
VWR® Digitale timer, vier kanalen, met Whiteboard
  609-0208
undefined
VWR® Digitale timer, vier kanalen, met Whiteboard
  609-0208
  • Kleur:
    wit
  • Omschrijving:
    Digitale timer, vier kanalen, met whiteboard
  • b×d×h:
    114,3×25,4×88,9 mm
  • Juistheid:
    ±5 s/day
  • VPE:
    1
Deze timer is ingebouwd in een wit bord met stift en gum, waarmee u de tijd en andere belangrijke informatie kunt bijhouden. Het biedt verschillende montagemogelijkheden: plat op de bank, verticaal zicht en bevestiging op een metalen oppervlak.
  • Schakelbaar op- en aftellen, waarbij de verstreken tijd wordt weergegeven na het aftellen
  • Schakelbare capaciteit van 23 uur, 59 minuten tot 59 minuten, 59 seconden
  • Hoorbaar alarm voor elk kanaal
  • Geheugen voor laatste keer instellen
  • Hoorbare bevestiging voor het indrukken van een gegevensinvoertoets
 : Individueel getest en geïnspecteerd met behulp van NIST in een A2LA geaccrediteerd laboratorium (certificering #2448.01), waardoor conformiteit met ISO 17025:2005 wordt gegarandeerd. Conform RoHS
 : Geleverd met batterijen en kalibratiecertificaat. Vereist twee AAA-batterijen.