Spuitdop, MULTI-AD®
Luer-Lock spuitdoppen, rood
Leverancier: B. Braun
Ga naar:
Product Details & Documents
Rode spuitdop voor het afdekken van Luer slip- of Luer-Lock-spuiten.
- Steriel
- Bevestiging met één hand
- Bevat PVC
- Blisterverpakking beschermt ongeopende doppen en helpt bij het afdekken
De componenten bevatten geen BPA, DEHP en natuurlijk rubber.
Verpakking: Unieke 10 per blisterverpakking beschermt de steriliteit van ongeopende doppen en helpt bij het afdekken. 50 pakken per doos.
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Kleur:rood
- Omschrijving:Luer-Lock spuitdoppen
- Seq:01
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.