VWR® pHenomenale® OPOX 11-3, IDP Optische Opgeloste Zuurstofsensor
664-0182
- Aansluiting:1,5 m kabel, IDP-stekker
- Ø×L:15,3×140 mm
- Type:pHenomenal® OPOX 11-3
- Omschrijving:pHenomenal® OPOX 11-3 optisch zuurstofsonde met ingebouwde temperatuur sensor
- Materiaal:Epoxy
- VPE:1
- Temperatuur:0...+50 °C
Deze IDP (Intelligent Digital Probe) sensor voor opgeloste zuurstof/temperatuur kan worden gebruikt met de pHenomenal® MD 8000 H en MD 8000 L multiparametermeters.
- Type zuurstofmeting postmoder: Geen chemicaliën, geen elektrolyten
- Kalibratiegegevens (serienummer, kalibratiestatus) worden opgeslagen in de elektrode/sonde, verzonden naar de meter en weergegeven
- Bewezen betrouwbaarheid en nauwkeurigheid
- Correcte meetresultaten door directe signaalverwerking in de sensor en digitale overdracht van waarden
- Alle parameters zijn eenvoudig te meten met kabellengtes tot 100 meter
- Dezelfde universele connector voor alle elektroden en sondes
Meetbereik concentratie: 0,00 tot 20,00 mg/L
Meetbereik verzadiging: 0.0 tot 200.0 %
Meetbereik partiële druk: 0,0 tot 400 hPa
Nauwkeurigheid: ±0,2 °C
De elektroden kunnen de volgende gegevens leveren, weergegeven op het scherm van de meter:
- Modelnaam
- Serienummer
- Kalibratiestatus (+++, ++, +, −, blanco)
- De kalibratiegeschiedenis omvat de laatste 10 kalibraties, inclusief gebruikte buffers en mV-waarden.
: Inclusief optische DO-sensor en alleen handleiding.