Objectglaasjesprinter, Signature®
Signature®-objectglaasjesprinter, 180×320×219 mm, 7,62
720-2826
Compacte, voordelige thermische transferprinter van Primera Technologies waarmee u direct op objectglaasjes kunt afdrukken, zodat met de hand schrijven of gebruik van moeilijk aan te brengen etiketten niet meer nodig is. Doordat het een kleurenprinter is, hoeft de gebruiker alleen objectglaasjes van wit matglas te gebruiken, terwijl kleurcodering/differentiatie mogelijk blijft. Objectglaasjes waarop moet worden geprint, worden geladen in een patroon met een capaciteit voor maximaal 100 objectglaasjes.
- Naar wens printen in zwart of kleur
- Tekst, afbeeldingen, logo's, lineaire en 2D-streepjescodes printen
- Resolutie van 300 dpi
- Chemicaliënbestendige inkt
- Lager risico op onjuiste identificatie van etiketten
Printsnelheid: maximaal 9 objectglaasjes per minuut (zwart-wit); 5 objectglaasjes per minuut (effen kleuren); 4 objectglaasjes per minuut (proceskleuren)
- Gewicht:7,62
- Omschrijving:Signature®-objectglaasjesprinter
- b×d×h:180×320×219 mm