Microscope slide
90° ground frosted edges, 76×26 mm
Catalogus # ROTHH870.1
Marketsource
Leverancier: Roth Carl
Ga naar:
Product Details & Documents
- Partly frosted edges of 20 mm
- Washed and lint free
- Soda lime glass
Certificeringen: ISO 8037/1
Specificaties
- Omschrijving:90° ground frosted edges
- l×b:76×26 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.