Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Spatels
VWR®, Spatels
263 mm, wit
Catalogus # 231-0492
Leverancier:   VWR Collection
VWR®, Spatels
Catalogus # 231-0492
Leverancier:  VWR Collection
VWR®, Spatels
VWR®, Spatels
263 mm, wit
Price
210,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 ST
Product Details & Documents
PS, wit. Deze spatel met lange, ergonomische en stevige handgreep en puntig mes kan eenvoudig door papier en plastic zakken prikken.
  • Geproduceerd, gemonteerd en verpakt in cleanroomklasse 7 (10000)
  • In overeenstemming met EU- en FDA-richtlijnen voor voeding
  • Afzonderlijk verpakt, gesteriliseerd met gammastraling
Ideaal voor monstername van poeder, korrels en pasta's.
Specificaties
  • Kleur:
    wit
  • Lengte:
    263 mm