Stirring rods
Stirring rod, Glas, 5 mm, 150 mm
Catalogus # HACH177001
Leverancier: Hach
Ga naar:
Product Details & Documents
Documents
HACH177001_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Ø:5 mm
- Omschrijving:Stirring rod
- Lengte:150 mm
- Materiaal:Glas