Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solution for chlorine determination
Buffer solution for chlorine determination
Leverancier:   Hach
Buffer solution for chlorine determination
Leverancier:  Hach
Certificaten
Buffer solution for chlorine determination
Buffer solution for chlorine determination
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
For determination of chlorine by amperometric titration. APHA formulation 100 ml bottle.
Product Family Options
Productinformatie
  • pH-waarde
    pH buffer soort
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • 4,0
    Acetaat
    100 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 37,40 €
    37,40 €
    1 * 100 mL
       37,40 €
  • 7
    Fosfaat
    1
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 32,50 €
    32,50 €
    1 * 1 ST
       32,50 €
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.