Orders LinkContactUsLinkComponent
pH electrode filling solution
pH electrode filling solution
pH electrode filling solution, 4M KCl saturated with silver chloride (AgCl ), 65 ml, 65 mL
Catalogus # HACH5194100
Leverancier:   Hach
pH electrode filling solution
Catalogus # HACH5194100
Leverancier:  Hach
CAS-nummer:  
pH electrode filling solution
pH electrode filling solution, 4M KCl saturated with silver chloride (AgCl ), 65 ml, 65 mL
CAS-nummer:  
Price
21,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 65 mL
Product Details & Documents
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    65 mL
  • Omschrijving:
    pH electrode filling solution, 4M KCl saturated with silver chloride (AgCl ), 65 ml
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.