ContactUsLinkComponent
Onderzoekshandschoenen, vinyl, Peha-soft® Vinyl Powderfree
undefined
Onderzoekshandschoenen, vinyl, Peha-soft® Vinyl Powderfree
  • Catalog No:
  • HART9421718
  • HART9421708
  • Ambidexter/handspecifiek:
  • Ambidexter
  • Ambidexter
  • Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:
  • Voor eenmalig gebruik
  • Voor eenmalig gebruik
  • Latex/latexvrij:
  • Latexvrij
  • Latexvrij
  • Gepoederd/poedervrij:
  • poedervrij
  • poedervrij
  • Afwerking:
  • Smooth
  • Smooth
  • Boorddikte:
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • Vingerdikte:
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • Handpalmdikte:
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • EN-norm:
  • EN 455
  • EN 455
Frequently Bought Together