Orders LinkContactUsLinkComponent
Potassium iodide solution 30 g/L
100 mL
Catalogus # HACH34332
Leverancier:   Hach
Potassium iodide solution 30 g/L
Catalogus # HACH34332
Leverancier:  Hach
CAS-nummer:  7681-11-0
Potassium iodide solution 30 g/L
Potassium iodide solution 30 g/L
100 mL
CAS-nummer:  7681-11-0
Price
25,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Reagent for use in iodometric titrations.
Method: 8210
Synoniemen:  Dipotassium diiodide, Kali iodide
  • CAS-nummer:7681-11-0
  • Formule:Kl
  • MDL-nummer:MFCD00011405
  • Molecular Weight:166 g/mol
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    100 mL
Specificaties