Mobiele opslagsystemen, type PLUS, KP
KP-GLASS PLUS, mobile storage system, metal cabinet, 11 rows with 26 drawers each, blue - capacity: 121000 slides, 1000×500×1800 mm
720-2816
Voor de opslag van objectglaasjes en blokken.
- Omschrijving:KP-GLASS PLUS, mobile storage system, metal cabinet, 11 rows with 26 drawers each, blue - capacity: 121000 slides
- Seq:02
- b×d×h:1000×500×1800 mm