Ampoule snapper, AccuVac®
Snapper for ampoules
Catalogus # HACH2405200
Leverancier: Hach
Ga naar:
Product Details & Documents
This snapper is used for opening ampoules immersed in samples.
- Avoids sample contact
- Used with colorimeters and spectrophotometers
Specificaties
- Omschrijving:Snapper for ampoules
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.