VWR® Traceable® Platina Ultra-nauwkeurige Roestvrijstalen Digitale Thermometer
Catalog # 620-1980
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Meetbereik:–200,00...500,000 °C (–328,00...932,000 °F)
- Resolutie:0,1 - 0,001 °
- Gewicht:230 g
- Aantal kanalen:1
- Seq:01
- b×d×h:89×32×140 mm
- Gebruiksduur accu's:1 year
- Aflezing:10,2 mm, 6-digit LCD
- Type accu's:9 V battery (1)
- Juistheid:±0,05 °C / 0,05% (–80...290 °C)
- VPE:1
- Voeler:1 × platinum/ stainless-steel 316 probe, 177,8L×4,1 mm Ø
Specifications
About this item
Een zeer nauwkeurige thermometer die eenvoudig te gebruiken is.
- Geef één, twee of drie significante cijfers achter de komma weer
- Download gegevens naar de computer voor verdere analyse
- Inclusief NIST-traceerbaar certificaat van ons A2LA geaccrediteerde (1750.01) kalibratielaboratorium
De meter is voorzien van een spatwaterdicht membraantoetsenbord, Memory- en Hold-functies, een interne datalogger die elk uur de Min/Max-temperatuur registreert gedurende een periode van 24 uur, en °F/°C-selectie. De snel reagerende universele penetratiesonde (meegeleverd) geeft zelfs de kleinste temperatuurverandering onmiddellijk weer. De meetwaarden worden drie keer per seconde bijgewerkt.
Bullet™ probe: Fast-response, waterproof, 4-wire platinum/ stainless-steel Bullet™ probe, high temperature (200 °C) flexible PTFE waterproof cable
Certificate indicates traceability to standards provided by NIST.
Certifications: Traceable®-producten hebben een individueel genummerd Traceable®-certificaat dat bij elke eenheid wordt geleverd, dat de nauwkeurigheid garandeert van ons ISO/IEC 17025:2017(1750.01) kalibratielaboratorium, geaccrediteerd door A2LA. Het geeft de traceerbaarheid aan van metingen naar de SI-eenheden via NIST of andere erkende nationale meetinstituten (NMI) die de CIPM Mutual Recognition Agreement hebben ondertekend. Elk product doorloopt een intensief controleproces voordat het de naam Traceable mag dragen. Hierdoor bespaart u zowel tijd als geld omdat u niet afzonderlijk hoeft te kalibreren.
Delivery: Geleverd met batterij, computeruitgang, plastic draagtas en traceerbaar kalibratiecertificaat.