VWR®, Digitale Timer, drie kanalen, met klok
609-0204
- Kleur:wit/grijs
- Omschrijving:Digitale timer, drie kanalen
- Seq:01
- b×d×h:51×12,7×82,5 mm
- Juistheid:±0,01 %
- VPE:1
Telt op en af met klok gedurende 99 uur, 59 minuten, 59 seconden.
- Drieregelig LCD-scherm met 9,6 mm hoge cijfers: Geeft tegelijkertijd drie verschillende aftel-/alarmtijden weer
- Kwartskristalnauwkeurigheid is 0,01%
- Het alarm voor elk kanaal klinkt gedurende 60 seconden
- Wanneer nul wordt bereikt, klinkt het alarm, wordt 'TIMES UP' weergegeven en begint de timer met optellen
- Geheugen brengt het display terug naar de eerder geprogrammeerde tijd
: Kalibratie conform ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 en 9001, geaccrediteerd door A2LA, wat de traceerbaarheid aangeeft volgens de normen van NIST.
: Geleverd met clip, staander, magneet, batterij en kalibratiecertificaat.