ContactUsLinkComponent
Titratieapparaat, Karl Fischer, volumetrisch, TitraLab® KF1000
Titratieapparaat, Karl Fischer, volumetrisch, TitraLab® KF1000
Supplier:  Hach
Certificates
undefined
Titratieapparaat, Karl Fischer, volumetrisch, TitraLab® KF1000
Supplier:  Hach
Specifications
  • Catalog No:
  • 661-0203
  • Model:
  • TitraLab® KF1000
  • Aflezing:
  • Graphic colour, VGA, 5,7"
  • Numeriek toetsenbord:
  • Soft keypad
  • Doseringsvolume:
  • 2,5 / 5 / 10 / 25 ml
  • Doseringssnelheid:
  • 170 ml/min
  • Buretresolutie:
  • 20000 steps
  • Meetingang elektrode:
  • INTELLICAL (“Plug & Play” digital) or analogue electrodes
  • Meeteenheden:
  • mV, °C, °F
  • Aansluitingen:
  • USB
  • Voeding:
  • 240 V, 50/60 Hz
  • b×d×h:
  • 400×360×220 mm
  • Gewicht:
  • 4 kg
Specifications
Application pack
Product Information