Blocking reagents, Blotto
Blocking reagent, Blotto, immunoanalytical grade, 500 g
Supplier: Rockland Immunochemicals
Jump to:
Product Details & Documents
Contains immunoanalytical grade non-fat dry milk. Blocks non specific binding of proteins in various immunological assays. Ideal for use in western blotting and ELISA methods.
Documents
Specifications
Specifications
- VPE:500 g
- Omschrijving:Blocking reagent, Blotto, immunoanalytical grade
Specifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.