Label Overwraps, Write Protect®
Leverancier: DIVERSIFIED BIOTECH
Ga naar:
Over dit artikel
A clear adhesive overwrap to protect writings from organic solvents and caustic agents on labels, surface of microtubes and other laboratory containers.
- Fits for 0,5, 1,5 and 2,0 ml tubes
- Adhere to all plastics, glass and metals
- Temperature range: −196 to +150 °C
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
A clear adhesive overwrap to protect writings from organic solvents and caustic agents on labels, surface of microtubes and other laboratory containers.
- Fits for 0,5, 1,5 and 2,0 ml tubes
- Adhere to all plastics, glass and metals
- Temperature range: −196 to +150 °C
Product Family Options
Productinformatie
- KleurAfmetingenBeschikbaarheidPrice
- DIVEWRIT-1000Write protect for labels
- DIVEWRIT-2000Write protect for labels
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.