Hoechst wax C, micropowder tableting aid for X-ray analysis, Supelco®
Catalogus # 1.09014.1000
Leverancier: Merck
CAS-nummer:
Specificaties
- Verpakking:Plastic bottle
- VPE:1 kg
- Seq:4024
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Bi (Bismuth):≤ 10 µg/g
- Co (Cobalt):≤ 5 µg/g
- Cr (Chromium):≤ 5 µg/g
- Cu (Copper):≤ 5 µg/g
- Fe (Iron):≤ 5 µg/g
- Mn (Manganese):≤ 5 µg/g
- Ni (Nickel):≤ 5 µg/g
- Pb (Lead):≤ 10 µg/g
- Sr (Strontium):≤ 5 µg/g
- Tl (Thallium):≤ 10 µg/g
- Zn (Zinc):≤ 5 µg/g
Specificatie testresultaten
Over dit artikel
:
:593.04 g/mol
Smelten Pt:144 °C
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Flits Pt:270 °C (DIN 51758)
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:203-755-6
CAS-nummer:110-30-5
Formule:C₃₈H₇₆N₂O₂
MDL-nummer:MFCD00059224