0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Belgium
ContactUsLinkComponent
Injectienaalden
Replacement needles for gold standard autosampler syringes
Replacement needles for gold standard autosampler syringes
HEWL5181-3319
:
Agilent
Replacement needles for gold standard autosampler syringes
HEWL5181-3319
:
Agilent
Omschrijving:
Vervangingsnaald, 23S - 26S gauge, voor Gold Standard-injectiespuiten van 10 µl voor automatische monsternemers
VPE:
3