MF Endo bouillon
Catalogus # 516-9079
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
CAS-nummer:
Specificaties
- VPE:1
- Standaard:-
- Omschrijving:MF-Endo Broth, Total Coliforms
- Seq:02
- Vulling:100 ml
Specificaties
Over dit artikel
M Endo bouillon wordt gebruikt voor de schatting van colibacteriën in watermonsters door middel van de membraanfiltratietechniek. Het is mogelijk om bacteriën uit vloeistoffen te verwijderen door ze door filters met een zo kleine poriegrootte te sturen dat bacteriën tegengehouden worden. Met deze filtratietechniek kunnen vrij grote watervolumes snel onder druk voorbijstromen en worden de aanwezige bacteriën tegengehouden. Deze bouwstoffen worden op het membraanoppervlak vastgehouden en daarna in contact gebracht met de geschikte vloeibare bouwstoffen. Deze diffunderen door de poriën naar boven en zorgen ervoor dat de organismen als kolonies op de oppervlakte groeien en geteld kunnen worden.
- Glazen fles
- Lactose niet-fermentoren vormen kleurloze kolonies