Orders LinkContactUsLinkComponent
Spray gun
Leverancier:   ENTEGRIS
Spray gun
Leverancier:  ENTEGRIS
Certificaten
Spray gun
7 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
High purity PFA and PTFE (all wetted parts).
  • Orifice: 4,8 mm
  • Connection: 1/4" or 1/2" FNPT
  • Pressure: max. 5516 mbar
Used in fume hoods and wet processing stations to help protect against corrosion.
Product Family Options
ERSA
Productinformatie
  • Beschikbaarheid
    Price
  • ENTE215-98
    Male connector for 1/2" O.Ø PVC tubing to 1/4" NPT inlet on gun
    Male connector for 1/2" O.Ø PVC tubing to 1/4" NPT inlet on gun
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • ENTE421-06
    Repair kit, includes piston, pin-trigger, front and rear diaphragms, spring, spool
    Repair kit, includes piston, pin-trigger, front and rear diaphragms, spring, spool
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • ENTE600037
    Replacement cap, natural
    Replacement cap, natural
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • ENTE500121
    Replacement nozzle
    Replacement nozzle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • ENTE600037BL
    Replacement cap, blue
    Replacement cap, blue
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • ENTE600037OR
    Replacement cap, orange
    Replacement cap, orange
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • ENTE603-864
    Dispense cap with a hole (Ø 5,1 mm) and nozzle tip (Ø 8,9 mm)
    Dispense cap with a hole (Ø 5,1 mm) and nozzle tip (Ø 8,9 mm)