ContactUsLinkComponent
VWR®, Cryoboxen, voor lichtgevoelige monsters
Catalog # 211-0255
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR®, Cryoboxen, voor lichtgevoelige monsters
Catalog # 211-0255
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Compartimenten:
    100
  • Voor:
    Microcentrifugeerbuisjes 0,5/1,0 en 2,0 ml
  • Uitw. b×d×h:
    140×140×60 mm
  • Kleur:
    zwart
  • VPE:
    1
Specifications
About this item
PP, zwart.
  • Versterkte afdichting, drievoudige scharnieren en vergrendeling houden monsters veilig terwijl de doos gesloten is
  • Elke doos is voorzien van een alfanumeriek raster aan de buiten- en binnenkant en stapelringen
  • Mat oppervlak geschikt voor bedrukken en etiketteren
Deze geheel zwarte opbergdoos is ideaal voor lichtgevoelige monsters en is geschikt voor gebruik met microcentrifugebuisjes van 0,5/1,5/2,0 ml, evenals voor de meeste andere merken cryogene flesjes. Deze dozen zijn een paar millimeter groter dan andere beschikbare soorten opslagdozen en bieden plaats aan cryogene flesjes van verschillende formaten, of buizen met een vergelijkbare diameter.