Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropper tips, WHEATON®
Dropper tips, WHEATON®
Dropper tips, WHEATON®
Leverancier:  DWK Life Sciences
Certificaten
Dropper tips, WHEATON®
Dropper tips, WHEATON®
75 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
LDPE, coloured.
  • Extended controlled dropper tips
  • Dispense one drop at a time
  • Average drop size is 44 ±6 μl
Ordering information: Tips available in different colours and packaged in case of 100 or 1000.
Product Family Options
8 mm tip
Productinformatie
  • Kleur
    Beschikbaarheid
    Price
  • natuur
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 33,10 €
    33,10 €
    1 * 100 ST
       33,10 €
  • natuur
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 299,00 €
    299,00 €
    1 * 1.000 ST
       299,00 €
  • roos
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 34,00 €
    34,00 €
    1 * 100 ST
       34,00 €
  • roos
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 296,00 €
    296,00 €
    1 * 1.000 ST
       296,00 €
  • rood
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 34,00 €
    34,00 €
    1 * 100 ST
       34,00 €
  • rood
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 296,00 €
    296,00 €
    1 * 1.000 ST
       296,00 €
  • oranje
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 296,00 €
    296,00 €
    1 * 1.000 ST
       296,00 €
  • blauw
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 34,00 €
    34,00 €
    1 * 100 ST
       34,00 €
  • blauw
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 296,00 €
    296,00 €
    1 * 1.000 ST
       296,00 €
  • grijs
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 34,00 €
    34,00 €
    1 * 100 ST
       34,00 €
  • grijs
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 296,00 €
    296,00 €
    1 * 1.000 ST
       296,00 €
  • groen
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 34,00 €
    34,00 €
    1 * 100 ST
       34,00 €
  • groen
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 296,00 €
    296,00 €
    1 * 1.000 ST
       296,00 €
  • paars
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 34,00 €
    34,00 €
    1 * 100 ST
       34,00 €
  • paars
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 296,00 €
    296,00 €
    1 * 1.000 ST
       296,00 €
  • geel
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 34,00 €
    34,00 €
    1 * 100 ST
       34,00 €
  • geel
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 296,00 €
    296,00 €
    1 * 1.000 ST
       296,00 €
  • wit
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 34,00 €
    34,00 €
    1 * 100 ST
       34,00 €
  • wit
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 296,00 €
    296,00 €
    1 * 1.000 ST
       296,00 €
13 mm tip
Productinformatie
  • Kleur
    Beschikbaarheid
    Price
  • natuur
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 42,10 €
    42,10 €
    1 * 100 ST
       42,10 €
  • natuur
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 387,00 €
    387,00 €
    1 * 1.000 ST
       387,00 €
  • roos
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 43,20 €
    43,20 €
    1 * 100 ST
       43,20 €
  • roos
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 387,00 €
    387,00 €
    1 * 1.000 ST
       387,00 €
  • rood
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 43,20 €
    43,20 €
    1 * 100 ST
       43,20 €
  • rood
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 387,00 €
    387,00 €
    1 * 1.000 ST
       387,00 €
  • oranje
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 43,20 €
    43,20 €
    1 * 100 ST
       43,20 €
  • oranje
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 387,00 €
    387,00 €
    1 * 1.000 ST
       387,00 €
  • blauw
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 43,20 €
    43,20 €
    1 * 100 ST
       43,20 €
  • blauw
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 387,00 €
    387,00 €
    1 * 1.000 ST
       387,00 €
  • grijs
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 387,00 €
    387,00 €
    1 * 1.000 ST
       387,00 €
  • groen
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 387,00 €
    387,00 €
    1 * 1.000 ST
       387,00 €
  • paars
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 43,20 €
    43,20 €
    1 * 100 ST
       43,20 €
  • paars
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 387,00 €
    387,00 €
    1 * 1.000 ST
       387,00 €
  • geel
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 43,20 €
    43,20 €
    1 * 100 ST
       43,20 €
  • geel
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 387,00 €
    387,00 €
    1 * 1.000 ST
       387,00 €
  • wit
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 42,10 €
    42,10 €
    1 * 100 ST
       42,10 €
  • wit
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 387,00 €
    387,00 €
    1 * 1.000 ST
       387,00 €
15 mm tip
Productinformatie
  • Kleur
    Beschikbaarheid
    Price
  • natuur
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 43,10 €
    43,10 €
    1 * 100 ST
       43,10 €
  • natuur
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 403,00 €
    403,00 €
    1 * 1.000 ST
       403,00 €
  • roos
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 44,60 €
    44,60 €
    1 * 100 ST
       44,60 €
  • roos
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 403,00 €
    403,00 €
    1 * 1.000 ST
       403,00 €
  • oranje
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 378,00 €
    378,00 €
    1 * 1.000 ST
       378,00 €
  • rood
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 44,60 €
    44,60 €
    1 * 100 ST
       44,60 €
  • rood
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 403,00 €
    403,00 €
    1 * 1.000 ST
       403,00 €
  • oranje
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 44,60 €
    44,60 €
    1 * 100 ST
       44,60 €
  • blauw
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 403,00 €
    403,00 €
    1 * 1.000 ST
       403,00 €
  • blauw
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 44,60 €
    44,60 €
    1 * 100 ST
       44,60 €
  • grijs
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 403,00 €
    403,00 €
    1 * 1.000 ST
       403,00 €
  • grijs
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 44,60 €
    44,60 €
    1 * 100 ST
       44,60 €
  • groen
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 403,00 €
    403,00 €
    1 * 1.000 ST
       403,00 €
  • groen
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 44,60 €
    44,60 €
    1 * 100 ST
       44,60 €
  • paars
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 403,00 €
    403,00 €
    1 * 1.000 ST
       403,00 €
  • paars
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 44,60 €
    44,60 €
    1 * 100 ST
       44,60 €
  • geel
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 403,00 €
    403,00 €
    1 * 1.000 ST
       403,00 €
  • geel
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 44,60 €
    44,60 €
    1 * 100 ST
       44,60 €
  • wit
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 403,00 €
    403,00 €
    1 * 1.000 ST
       403,00 €
  • wit
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 43,10 €
    43,10 €
    1 * 100 ST
       43,10 €
20 mm tip
Productinformatie
  • Kleur
    Beschikbaarheid
    Price
  • natuur
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 45,60 €
    45,60 €
    1 * 100 ST
       45,60 €
  • geel
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 47,10 €
    47,10 €
    1 * 100 ST
       47,10 €
  • natuur
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 436,00 €
    436,00 €
    1 * 1.000 ST
       436,00 €
  • roos
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 47,10 €
    47,10 €
    1 * 100 ST
       47,10 €
  • roos
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 436,00 €
    436,00 €
    1 * 1.000 ST
       436,00 €
  • rood
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 47,10 €
    47,10 €
    1 * 100 ST
       47,10 €
  • rood
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 436,00 €
    436,00 €
    1 * 1.000 ST
       436,00 €
  • oranje
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 47,10 €
    47,10 €
    1 * 100 ST
       47,10 €
  • oranje
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 436,00 €
    436,00 €
    1 * 1.000 ST
       436,00 €
  • blauw
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 47,10 €
    47,10 €
    1 * 100 ST
       47,10 €
  • blauw
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 436,00 €
    436,00 €
    1 * 1.000 ST
       436,00 €
  • groen
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 47,10 €
    47,10 €
    1 * 100 ST
       47,10 €
  • groen
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 436,00 €
    436,00 €
    1 * 1.000 ST
       436,00 €
  • paars
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 47,10 €
    47,10 €
    1 * 100 ST
       47,10 €
  • paars
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 436,00 €
    436,00 €
    1 * 1.000 ST
       436,00 €
  • geel
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 436,00 €
    436,00 €
    1 * 1.000 ST
       436,00 €
  • wit
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 47,10 €
    47,10 €
    1 * 100 ST
       47,10 €
  • wit
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 436,00 €
    436,00 €
    1 * 1.000 ST
       436,00 €