Qualitative filter papers, high-purity
Over dit artikel
These paper grades are used for analytical purposes that require a low ash content. They are essentially used for qualitative analyses.
Grades 292 and 292a are suitable for soil analyses because that are low in nitrogen. Grades 131 and 132 are used in phosphate or sodium determination.
59 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
These paper grades are used for analytical purposes that require a low ash content. They are essentially used for qualitative analyses.
Grades 292 and 292a are suitable for soil analyses because that are low in nitrogen. Grades 131 and 132 are used in phosphate or sodium determination.
Documents
Specifications for Product Family
Specificaties
- Catalog No:
- SARTFT-3-215-125
- SARTFT-3-205-021
- SARTFT-3-205-025
- SARTFT-3-205-030
- SARTFT-3-205-042
- 515-1636
- 515-1637
- 515-1444
- 515-1445
- 515-1446
- 515-1447
- 515-1638
- 515-1639
- SARTFT-3-205-320
- SARTFT-3-205-400
- SARTFT-2-205460570
- 515-1615
- SARTFT-3-215-055
- SARTFT-3-215-070
- SARTFT-3-215-090
- SARTFT-3-215-110
- 512-0600
- 516-7058
- SARTFT-3-215-240
- SARTFT-2-215580580
- SARTFT-3-329-055
- SARTFT-3-329-070
- SARTFT-3-329-090
- SARTFT-3-329-110
- SARTFT-3-329-125
- SARTFT-3-329-150
- SARTFT-3-329-185
- SARTFT-3-329-240
- SARTFT-3-351-125
- 515-1643
- 515-1465
- 515-1466
- 515-1467
- 515-1468
- 515-1469
- 515-1644
- 515-1645
- 515-1646
- SARTFT-4-215-110
- SARTFT-4-215-125
- SARTFT-4-215-150
- SARTFT-4-215-185
- SARTFT-4-215-240
- SARTFT-4-215-270
- SARTFT-4-215-320
- SARTFT-4-329-110
- SARTFT-4-329-125
- 515-1581
- 515-1580
- SARTFT-4-329-240
- SARTFT-4-329-320
- SARTFT-4-351-125
- SARTFT-4-351-150
- SARTFT-4-351-185
- Nr:
- 292a
- 292
- 292
- 292
- 292
- 292
- 292
- 292
- 292
- 292
- 292
- 292
- 292
- 292
- 292
- 292
- 292
- 292a
- 292a
- 292a
- 292a
- 292a
- 292a
- 292a
- 292a
- 132
- 132
- 132
- 132
- 132
- 132
- 132
- 132
- 131
- 292
- 292
- 292
- 292
- 292
- 292
- 292
- 292
- 292
- 292a
- 292a
- 292a
- 292a
- 292a
- 292a
- 292a
- 132
- 132
- 132
- 132
- 132
- 132
- 131
- 131
- 131
- Environmentally Preferable:
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Gewicht:
- 97 g/m²
- 87 g/m²
- 87 g/m²
- 87 g/m²
- 87 g/m²
- 87 g/m²
- 87 g/m²
- 87 g/m²
- 87 g/m²
- 87 g/m²
- 87 g/m²
- 87 g/m²
- 87 g/m²
- 87 g/m²
- 87 g/m²
- 87 g/m²
- 87 g/m²
- 97 g/m²
- 97 g/m²
- 97 g/m²
- 97 g/m²
- 97 g/m²
- 97 g/m²
- 97 g/m²
- 97 g/m²
- 80 g/m²
- 80 g/m²
- 80 g/m²
- 80 g/m²
- 80 g/m²
- 80 g/m²
- 80 g/m²
- 80 g/m²
- 80 g/m²
- 87 g/m²
- 87 g/m²
- 87 g/m²
- 87 g/m²
- 87 g/m²
- 87 g/m²
- 87 g/m²
- 87 g/m²
- 87 g/m²
- 97 g/m²
- 97 g/m²
- 97 g/m²
- 97 g/m²
- 97 g/m²
- 97 g/m²
- 97 g/m²
- 80 g/m²
- 80 g/m²
- 80 g/m²
- 80 g/m²
- 80 g/m²
- 80 g/m²
- 80 g/m²
- 80 g/m²
- 80 g/m²
- Dikte:
- 0,19 mm
- 0,18 mm
- 0,18 mm
- 0,18 mm
- 0,18 mm
- 0,18 mm
- 0,18 mm
- 0,18 mm
- 0,18 mm
- 0,18 mm
- 0,18 mm
- 0,18 mm
- 0,18 mm
- 0,18 mm
- 0,18 mm
- 0,18 mm
- 0,18 mm
- 0,19 mm
- 0,19 mm
- 0,19 mm
- 0,19 mm
- 0,19 mm
- 0,19 mm
- 0,19 mm
- 0,19 mm
- 0,17 mm
- 0,17 mm
- 0,17 mm
- 0,17 mm
- 0,17 mm
- 0,17 mm
- 0,17 mm
- 0,17 mm
- 0,16 mm
- 0,18 mm
- 0,18 mm
- 0,18 mm
- 0,18 mm
- 0,18 mm
- 0,18 mm
- 0,18 mm
- 0,18 mm
- 0,18 mm
- 0,19 mm
- 0,19 mm
- 0,19 mm
- 0,19 mm
- 0,19 mm
- 0,19 mm
- 0,19 mm
- 0,17 mm
- 0,17 mm
- 0,17 mm
- 0,17 mm
- 0,17 mm
- 0,17 mm
- 0,16 mm
- 0,16 mm
- 0,16 mm
- Partikelretentie:
- 4 - 7 µm
- 5 - 8 µm
- 5 - 8 µm
- 5 - 8 µm
- 5 - 8 µm
- 5 - 8 µm
- 5 - 8 µm
- 5 - 8 µm
- 5 - 8 µm
- 5 - 8 µm
- 5 - 8 µm
- 5 - 8 µm
- 5 - 8 µm
- 5 - 8 µm
- 5 - 8 µm
- 5 - 8 µm
- 5 - 8 µm
- 4 - 7 µm
- 4 - 7 µm
- 4 - 7 µm
- 4 - 7 µm
- 4 - 7 µm
- 4 - 7 µm
- 4 - 7 µm
- 4 - 7 µm
- 5 - 7 µm
- 5 - 7 µm
- 5 - 7 µm
- 5 - 7 µm
- 5 - 7 µm
- 5 - 7 µm
- 5 - 7 µm
- 5 - 7 µm
- 3 - 5 µm
- 5 - 8 µm
- 5 - 8 µm
- 5 - 8 µm
- 5 - 8 µm
- 5 - 8 µm
- 5 - 8 µm
- 5 - 8 µm
- 5 - 8 µm
- 5 - 8 µm
- 4 - 7 µm
- 4 - 7 µm
- 4 - 7 µm
- 4 - 7 µm
- 4 - 7 µm
- 4 - 7 µm
- 4 - 7 µm
- 5 - 7 µm
- 5 - 7 µm
- 5 - 7 µm
- 5 - 7 µm
- 5 - 7 µm
- 5 - 7 µm
- 3 - 5 µm
- 3 - 5 µm
- 3 - 5 µm
- Filtratiesnelheid:
- 60 s
- 45 s
- 45 s
- 45 s
- 45 s
- 45 s
- 45 s
- 45 s
- 45 s
- 45 s
- 45 s
- 45 s
- 45 s
- 45 s
- 45 s
- 45 s
- 45 s
- 60 s
- 60 s
- 60 s
- 60 s
- 60 s
- 60 s
- 60 s
- 60 s
- 55 s
- 55 s
- 55 s
- 55 s
- 55 s
- 55 s
- 55 s
- 55 s
- 100 s
- 45 s
- 45 s
- 45 s
- 45 s
- 45 s
- 45 s
- 45 s
- 45 s
- 45 s
- 60 s
- 60 s
- 60 s
- 60 s
- 60 s
- 60 s
- 60 s
- 55 s
- 55 s
- 55 s
- 55 s
- 55 s
- 55 s
- 100 s
- 100 s
- 100 s
- Asgehalte:
- 0,06%
- <0,06%
- <0,06%
- <0,06%
- <0,06%
- <0,06%
- <0,06%
- <0,06%
- <0,06%
- <0,06%
- <0,06%
- <0,06%
- <0,06%
- <0,06%
- <0,06%
- <0,06%
- <0,06%
- <0,06%
- <0,06%
- <0,06%
- <0,06%
- <0,06%
- <0,06%
- <0,06%
- <0,06%
- <0,02%
- <0,02%
- <0,02%
- <0,02%
- <0,02%
- <0,02%
- <0,02%
- <0,02%
- <0,02%
- <0,06%
- <0,06%
- <0,06%
- <0,06%
- <0,06%
- <0,06%
- <0,06%
- <0,06%
- <0,06%
- <0,06%
- <0,06%
- <0,06%
- <0,06%
- <0,06%
- <0,06%
- <0,06%
- <0,02%
- <0,02%
- <0,02%
- <0,02%
- <0,02%
- <0,02%
- <0,02%
- <0,02%
- <0,02%
- Milieu certificering:
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
Specificaties
Product Family Options
Plain filters
Productinformatie
- NrMaatBeschikbaarheidPrice
- Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.SARTFT-3-215-125Nr292aEnvironmentally PreferableGewicht97 g/m²Dikte0,19 mmPartikelretentie4 - 7 µmFiltratiesnelheid60 sAsgehalte0,06%Milieu certificering - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.SARTFT-3-205-021Nr292Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht87 g/m²Dikte0,18 mmPartikelretentie5 - 8 µmFiltratiesnelheid45 sAsgehalte<0,06%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.SARTFT-3-205-025Nr292Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht87 g/m²Dikte0,18 mmPartikelretentie5 - 8 µmFiltratiesnelheid45 sAsgehalte<0,06%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.SARTFT-3-205-030Nr292Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht87 g/m²Dikte0,18 mmPartikelretentie5 - 8 µmFiltratiesnelheid45 sAsgehalte<0,06%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.SARTFT-3-205-042Nr292Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht87 g/m²Dikte0,18 mmPartikelretentie5 - 8 µmFiltratiesnelheid45 sAsgehalte<0,06%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.515-1636Nr292Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht87 g/m²Dikte0,18 mmPartikelretentie5 - 8 µmFiltratiesnelheid45 sAsgehalte<0,06%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.515-1637Nr292Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht87 g/m²Dikte0,18 mmPartikelretentie5 - 8 µmFiltratiesnelheid45 sAsgehalte<0,06%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.515-1444Nr292Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht87 g/m²Dikte0,18 mmPartikelretentie5 - 8 µmFiltratiesnelheid45 sAsgehalte<0,06%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.515-1445Nr292Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht87 g/m²Dikte0,18 mmPartikelretentie5 - 8 µmFiltratiesnelheid45 sAsgehalte<0,06%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.515-1446Nr292Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht87 g/m²Dikte0,18 mmPartikelretentie5 - 8 µmFiltratiesnelheid45 sAsgehalte<0,06%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.515-1447Nr292Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht87 g/m²Dikte0,18 mmPartikelretentie5 - 8 µmFiltratiesnelheid45 sAsgehalte<0,06%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.515-1638Nr292Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht87 g/m²Dikte0,18 mmPartikelretentie5 - 8 µmFiltratiesnelheid45 sAsgehalte<0,06%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.515-1639Nr292Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht87 g/m²Dikte0,18 mmPartikelretentie5 - 8 µmFiltratiesnelheid45 sAsgehalte<0,06%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.SARTFT-3-205-320Nr292Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht87 g/m²Dikte0,18 mmPartikelretentie5 - 8 µmFiltratiesnelheid45 sAsgehalte<0,06%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.SARTFT-3-205-400Nr292Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht87 g/m²Dikte0,18 mmPartikelretentie5 - 8 µmFiltratiesnelheid45 sAsgehalte<0,06%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.SARTFT-2-205460570Nr292Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht87 g/m²Dikte0,18 mmPartikelretentie5 - 8 µmFiltratiesnelheid45 sAsgehalte<0,06%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.515-1615Nr292Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht87 g/m²Dikte0,18 mmPartikelretentie5 - 8 µmFiltratiesnelheid45 sAsgehalte<0,06%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.SARTFT-3-215-055Nr292aEnvironmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht97 g/m²Dikte0,19 mmPartikelretentie4 - 7 µmFiltratiesnelheid60 sAsgehalte<0,06%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.SARTFT-3-215-070Nr292aEnvironmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht97 g/m²Dikte0,19 mmPartikelretentie4 - 7 µmFiltratiesnelheid60 sAsgehalte<0,06%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.SARTFT-3-215-090Nr292aEnvironmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht97 g/m²Dikte0,19 mmPartikelretentie4 - 7 µmFiltratiesnelheid60 sAsgehalte<0,06%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.SARTFT-3-215-110Nr292aEnvironmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht97 g/m²Dikte0,19 mmPartikelretentie4 - 7 µmFiltratiesnelheid60 sAsgehalte<0,06%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.512-0600Nr292aEnvironmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht97 g/m²Dikte0,19 mmPartikelretentie4 - 7 µmFiltratiesnelheid60 sAsgehalte<0,06%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.516-7058Nr292aEnvironmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht97 g/m²Dikte0,19 mmPartikelretentie4 - 7 µmFiltratiesnelheid60 sAsgehalte<0,06%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.SARTFT-3-215-240Nr292aEnvironmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht97 g/m²Dikte0,19 mmPartikelretentie4 - 7 µmFiltratiesnelheid60 sAsgehalte<0,06%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.SARTFT-2-215580580Nr292aEnvironmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht97 g/m²Dikte0,19 mmPartikelretentie4 - 7 µmFiltratiesnelheid60 sAsgehalte<0,06%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.SARTFT-3-329-055Nr132Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht80 g/m²Dikte0,17 mmPartikelretentie5 - 7 µmFiltratiesnelheid55 sAsgehalte<0,02%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.SARTFT-3-329-070Nr132Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht80 g/m²Dikte0,17 mmPartikelretentie5 - 7 µmFiltratiesnelheid55 sAsgehalte<0,02%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.SARTFT-3-329-090Nr132Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht80 g/m²Dikte0,17 mmPartikelretentie5 - 7 µmFiltratiesnelheid55 sAsgehalte<0,02%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.SARTFT-3-329-110Nr132Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht80 g/m²Dikte0,17 mmPartikelretentie5 - 7 µmFiltratiesnelheid55 sAsgehalte<0,02%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.SARTFT-3-329-125Nr132Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht80 g/m²Dikte0,17 mmPartikelretentie5 - 7 µmFiltratiesnelheid55 sAsgehalte<0,02%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.SARTFT-3-329-150Nr132Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht80 g/m²Dikte0,17 mmPartikelretentie5 - 7 µmFiltratiesnelheid55 sAsgehalte<0,02%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.SARTFT-3-329-185Nr132Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht80 g/m²Dikte0,17 mmPartikelretentie5 - 7 µmFiltratiesnelheid55 sAsgehalte<0,02%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.SARTFT-3-329-240Nr132Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht80 g/m²Dikte0,17 mmPartikelretentie5 - 7 µmFiltratiesnelheid55 sAsgehalte<0,02%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.SARTFT-3-351-125Nr131Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht80 g/m²Dikte0,16 mmPartikelretentie3 - 5 µmFiltratiesnelheid100 sAsgehalte<0,02%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage
Folded filters
Productinformatie
- NrMaatBeschikbaarheidPrice
- Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.515-1643Nr292Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht87 g/m²Dikte0,18 mmPartikelretentie5 - 8 µmFiltratiesnelheid45 sAsgehalte<0,06%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.515-1465Nr292Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht87 g/m²Dikte0,18 mmPartikelretentie5 - 8 µmFiltratiesnelheid45 sAsgehalte<0,06%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.515-1466Nr292Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht87 g/m²Dikte0,18 mmPartikelretentie5 - 8 µmFiltratiesnelheid45 sAsgehalte<0,06%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.515-1467Nr292Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht87 g/m²Dikte0,18 mmPartikelretentie5 - 8 µmFiltratiesnelheid45 sAsgehalte<0,06%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.515-1468Nr292Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht87 g/m²Dikte0,18 mmPartikelretentie5 - 8 µmFiltratiesnelheid45 sAsgehalte<0,06%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.515-1469Nr292Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht87 g/m²Dikte0,18 mmPartikelretentie5 - 8 µmFiltratiesnelheid45 sAsgehalte<0,06%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.515-1644Nr292Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht87 g/m²Dikte0,18 mmPartikelretentie5 - 8 µmFiltratiesnelheid45 sAsgehalte<0,06%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.515-1645Nr292Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht87 g/m²Dikte0,18 mmPartikelretentie5 - 8 µmFiltratiesnelheid45 sAsgehalte<0,06%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.515-1646Nr292Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht87 g/m²Dikte0,18 mmPartikelretentie5 - 8 µmFiltratiesnelheid45 sAsgehalte<0,06%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.SARTFT-4-215-110Nr292aEnvironmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht97 g/m²Dikte0,19 mmPartikelretentie4 - 7 µmFiltratiesnelheid60 sAsgehalte<0,06%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.SARTFT-4-215-125Nr292aEnvironmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht97 g/m²Dikte0,19 mmPartikelretentie4 - 7 µmFiltratiesnelheid60 sAsgehalte<0,06%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.SARTFT-4-215-150Nr292aEnvironmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht97 g/m²Dikte0,19 mmPartikelretentie4 - 7 µmFiltratiesnelheid60 sAsgehalte<0,06%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.SARTFT-4-215-185Nr292aEnvironmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht97 g/m²Dikte0,19 mmPartikelretentie4 - 7 µmFiltratiesnelheid60 sAsgehalte<0,06%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.SARTFT-4-215-240Nr292aEnvironmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht97 g/m²Dikte0,19 mmPartikelretentie4 - 7 µmFiltratiesnelheid60 sAsgehalte<0,06%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.SARTFT-4-215-270Nr292aEnvironmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht97 g/m²Dikte0,19 mmPartikelretentie4 - 7 µmFiltratiesnelheid60 sAsgehalte<0,06%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.SARTFT-4-215-320Nr292aEnvironmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht97 g/m²Dikte0,19 mmPartikelretentie4 - 7 µmFiltratiesnelheid60 sAsgehalte<0,06%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.SARTFT-4-329-110Nr132Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht80 g/m²Dikte0,17 mmPartikelretentie5 - 7 µmFiltratiesnelheid55 sAsgehalte<0,02%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.SARTFT-4-329-125Nr132Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht80 g/m²Dikte0,17 mmPartikelretentie5 - 7 µmFiltratiesnelheid55 sAsgehalte<0,02%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.515-1581Nr132Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht80 g/m²Dikte0,17 mmPartikelretentie5 - 7 µmFiltratiesnelheid55 sAsgehalte<0,02%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.515-1580Nr132Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht80 g/m²Dikte0,17 mmPartikelretentie5 - 7 µmFiltratiesnelheid55 sAsgehalte<0,02%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.SARTFT-4-329-240Nr132Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht80 g/m²Dikte0,17 mmPartikelretentie5 - 7 µmFiltratiesnelheid55 sAsgehalte<0,02%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.SARTFT-4-329-320Nr132Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht80 g/m²Dikte0,17 mmPartikelretentie5 - 7 µmFiltratiesnelheid55 sAsgehalte<0,02%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.SARTFT-4-351-125Nr131Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht80 g/m²Dikte0,16 mmPartikelretentie3 - 5 µmFiltratiesnelheid100 sAsgehalte<0,02%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.SARTFT-4-351-150Nr131Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht80 g/m²Dikte0,16 mmPartikelretentie3 - 5 µmFiltratiesnelheid100 sAsgehalte<0,02%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage - Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.SARTFT-4-351-185Nr131Environmentally PreferableLage impact op de fabricageGewicht80 g/m²Dikte0,16 mmPartikelretentie3 - 5 µmFiltratiesnelheid100 sAsgehalte<0,02%Milieu certificeringRenewable Energy CertificateLage impact op de fabricage