ContactUsLinkComponent
VWR®, Immersieolie
VWR®, Immersieolie
Catalog # 630-1808
Supplier:  VWR Collection
CAS Number:  
undefined
VWR®, Immersieolie
Catalog # 630-1808
Supplier:  VWR Collection
CAS Number:  
Specifications
  • VPE:
    1
  • Omschrijving:
    Immersieolie (8 ml)
Specifications
About this item
Immersieolie wordt gebruikt om de resolutie van een microscoop te verhogen.
  • Voor immersie van de lens en het monster
  • Transparante olie met hoge brekingsindex
  • Verhoog de numerieke apertuur van het objectief