Handschoenvoeringen, HyFlex® 48-100 / 48-101
Supplier: Ansell
Certificates
About this item
Deze gebreide nylon handschoenen met PU-gecoate palm zijn ontworpen voor lichte toepassingen die een goed comfort en schuurbestendigheid vereisen.
- Optimale bescherming voor lichte taken, hoge mate van comfort
- Goede beweeglijkheid voor de precieze hantering van kleine voorwerpen
- Elastische nylon voering voor een uitzonderlijk nauwsluitende pasvorm
- Uitstekend alternatief voor lichte leren handschoenen
- Beschikbaar in wit of zwart
Ideaal voor precieze hantering van kleine voorwerpen in droge of licht geoliede omgevingen.
Colour: White
EN 388 (003X), Cat. II
Certifications: EN 388:2016 (4131A); Cat. II
Specifications
- Catalog No:
- ANSE48-100/7
- ANSE48-100/8
- ANSE48-101/8
- ANSE48-100/10
- ANSE48-101/9
- ANSE48-100/11
- ANSE48-100/6
- ANSE48-101/10
- ANSE48-101/11
- ANSE48-101/6
- ANSE48-101/7
- ANSE48-100/9
- Model:
- 48-100
- 48-100
- 48-100
- 48-100
- 48-100
- 48-100
- 48-100
- 48-100
- 48-100
- 48-100
- 48-100
- 48-100
- Ambidexter/handspecifiek:
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Voeringmateriaal:
- Nylon
- Nylon
- Nylon
- Nylon
- Nylon
- Nylon
- Nylon
- Nylon
- Nylon
- Nylon
- Nylon
- Nylon
- Steken per inch (Gauge):
- 13
- 13
- 13
- 13
- 13
- 13
- 13
- 13
- 13
- 13
- 13
- 13
- Manchetstijl:
- Gebreide manchet
- Gebreide manchet
- Gebreide manchet
- Gebreide manchet
- Gebreide manchet
- Gebreide manchet
- Gebreide manchet
- Gebreide manchet
- Gebreide manchet
- Gebreide manchet
- Gebreide manchet
- Gebreide manchet
- EN-norm:
- EN 388:2016 (4131A)
- EN 388:2016 (4131A)
- EN 388:2016 (4131A)
- EN 388:2016 (4131A)
- EN 388:2016 (4131A)
- EN 388:2016 (4131A)
- EN 388:2016 (4131A)
- EN 388:2016 (4131A)
- EN 388:2016 (4131A)
- EN 388:2016 (4131A)
- EN 388:2016 (4131A)
- EN 388:2016 (4131A)
Specifications
Frequently Bought Together