Ribbons for label printer BBP™33
Ribbon B30-R6400, 60,9 m, zwart
Catalogus # BRDY143118
Leverancier: Brady
Ga naar:
Product Details & Documents
'Drop & Click' print ribbons for quick and easy supply changes.
- Tough, smear-proof ribbons for long-lasting printed text
- Print can withstand years in industrial areas and outdoor conditions
- No calibrating, no threading, no waste, no hassle
Width: 104,39 mm
Documents
TDS Brady R6400 Series Thermal Transfer Ribbon
Technische fiche
Specificaties
- Kleur:zwart
- Omschrijving:Ribbon B30-R6400
- Lengte:60,9 m
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.