Deze tweelagige handschoenen bieden bescherming en houden de handen droog. Een zachte schuimcoating binnenin met de door Ansell ontwikkelde Aquadri®-technologie biedt ongeëvenaarde vochtigheidsabsorptie: Gemiddeld tot 10 keer meer dan de traditionele voeringen in gevlokt katoen. De nitrilfilm biedt geavanceerde chemische bescherming tegen incidentele blootstelling aan basen, oliën, brandstoffen, sommige oplosmiddelen, vetten en dierlijke vetten.
- De afwerking met het reliëf van een omgekeerde ruit biedt een verbeterde greep op droge en natte voorwerpen voor een optimaal resultaat in droge of natte omstandigheden
- De hoogwaardige nitrilverbinding biedt een betere bescherming tegen scheuren, perforeren en schuren in vergelijking met rubber of neopreen
- De vouwbare manchetrand voorkomt dat vloeistoffen op de voorarm druipen
Dikte:
58-330: 0,3 mm (Nitril) +0,35 mm (AquaDri® voering)
58-335: 0,45 mm (Nitril) +0,35 mm (AquaDri® voering)
Thickness: 58-330: 0,3 mm (Nitrile) + 0,35 mm (AquaDri® lining) 58-335: 0,45 mm (Nitrile) + 0,35 mm (AquaDri® lining)
Colour: Turquoise or green
EN 374 (JKL), EN 388 (4101), EN 1149; Cat. III; AQL 1,5 Food contact approved
58-335: EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN388:2016 (4101A), EN 1149; Cat. III; AQL 1,5
Geschikt voor contact met voedingsmiddelen
- Catalog No:
- 112-3405
- 112-3406
- 112-3403
- 112-3402
- 112-3397
- 112-3398
- 112-3399
- 112-3400
- 112-3401
- 112-3404
- Ambidexter/handspecifiek:
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Voeringmateriaal:
- Polymeer vezels
- Polymeer vezels
- Polymeer vezels
- Polymeer vezels
- Polymeer vezels
- Polymeer vezels
- Polymeer vezels
- Polymeer vezels
- Polymeer vezels
- Polymeer vezels
- Afwerking:
- Reversed lozenge
- Reversed lozenge
- Reversed lozenge
- Reversed lozenge
- Reversed lozenge
- Reversed lozenge
- Reversed lozenge
- Reversed lozenge
- Reversed lozenge
- Reversed lozenge
- Manchetstijl:
- Lang (Gauntlet)
- Lang (Gauntlet)
- Lang (Gauntlet)
- Lang (Gauntlet)
- Lang (Gauntlet)
- Lang (Gauntlet)
- Lang (Gauntlet)
- Lang (Gauntlet)
- Lang (Gauntlet)
- Lang (Gauntlet)
- EN-norm:
- EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN388:2016 (4101A)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN388:2016 (4101A)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN388:2016 (4101A)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN388:2016 (4101A)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN388:2016 (3101X)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN388:2016 (3101X)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN388:2016 (3101X)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN388:2016 (3101X)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN388:2016 (3101X)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN388:2016 (4101A)
- Antistatisch:
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- Goedgekeurd voor voedselcontact:
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +