VWR®, Disposal Box for Pipette Tips
Catalog # 212-1833
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Omschrijving:Doos voor gebruikte pipettips, helder acryl, met scharnierdeksel
- b×d×h:154×171×206 mm
- VPE:1
Specifications
About this item
Deze acryldoos is ideaal voor het met één hand weggooien van gebruikte pipetpunten. Het 10 mm dikke acrylaat biedt bescherming tegen β-straling.
- Door het poortdeksel snel om te draaien, wordt het uitwerpen van de tip eenvoudig
- Elimineert de noodzaak om pipetpunten te hanteren die worden gebruikt met gevaarlijke vloeistoffen
- Dankzij het grote scharnierende deksel kunt u de inhoud gemakkelijk weggooien
W×D×H: 154×171×206 mm