ContactUsLinkComponent
Heracell™ VIOS CO₂ incubators
undefined
Heracell™ VIOS CO₂ incubators
  • Catalog No:
  • 390-4426
  • 390-1040
  • 390-1543
  • 390-1542
  • 390-1541
  • 390-1540
  • 390-1539
  • 390-0906
  • 390-1536
  • 390-1535
  • 390-1038
  • 390-1534
  • HERA51901126
  • 390-1533
  • 390-1532
  • 390-1529
  • 390-1526
  • 390-1528
  • 390-1527
  • 390-0900
  • 390-0898
  • Model:
  • VIOS 160i, dual stack
  • VIOS 160i, dual stack
  • VIOS 160i, dual stack
  • VIOS 160i, dual stack
  • VIOS 160i
  • VIOS 160i
  • VIOS 250i
  • VIOS 250i
  • VIOS 250i
  • VIOS 250i
  • VIOS 160i
  • VIOS 160i
  • VIOS 160i
  • VIOS 160i
  • Temp. verandering (ruimtelijke):
  • > ±0,3 °C
  • > ±0,3 °C
  • > ±0,3 °C
  • > ±0,3 °C
  • > ±0,3 °C
  • > ±0,3 °C
  • > ±0,3 °C
  • > ±0,3 °C
  • > ±0,3 °C
  • > ±0,3 °C
  • > ±0,3 °C
  • > ±0,3 °C
  • > ±0,3 °C
  • > ±0,3 °C
  • Inhoud:
  • 2×165 L
  • 2×165 L
  • 2×165 L
  • 2×165 L
  • 165 L
  • 165 L
  • 255 L
  • 255 L
  • 255 L
  • 255 L
  • 165 L
  • 165 L
  • 165 L
  • 165 L
  • Convectie type:
  • Rechtstreeks verwarmde kamer
  • Rechtstreeks verwarmde kamer
  • Rechtstreeks verwarmde kamer
  • Rechtstreeks verwarmde kamer
  • Rechtstreeks verwarmde kamer
  • Rechtstreeks verwarmde kamer
  • Rechtstreeks verwarmde kamer
  • Rechtstreeks verwarmde kamer
  • Rechtstreeks verwarmde kamer
  • Rechtstreeks verwarmde kamer
  • Rechtstreeks verwarmde kamer
  • Rechtstreeks verwarmde kamer
  • Rechtstreeks verwarmde kamer
  • Rechtstreeks verwarmde kamer
  • CO₂-regeling:
  • ±0,1%
  • ±0,1%
  • ±0,1%
  • ±0,1%
  • ±0,1%
  • ±0,1%
  • ±0,1%
  • ±0,1%
  • ±0,1%
  • ±0,1%
  • ±0,1%
  • ±0,1%
  • ±0,1%
  • ±0,1%
  • CO₂-bereik:
  • 0 - 20%
  • 0 - 20%
  • 0 - 20%
  • 0 - 20%
  • 0 - 20%
  • 0 - 20%
  • 0 - 20%
  • 0 - 20%
  • 0 - 20%
  • 0 - 20%
  • 0 - 20%
  • 0 - 20%
  • 0 - 20%
  • 0 - 20%
  • Geleverde legplaten (max.):
  • 2×3 (10)
  • 2×3 (10)
  • 2×3 (10)
  • 2×3 (10)
  • 3 (10)
  • 3 (10)
  • 3 (12)
  • 3 (12)
  • 3 (12)
  • 3 (12)
  • 3 (10)
  • 3 (10)
  • 3 (10)
  • 3 (10)
  • Max. draagvermogen per legplaat:
  • 10 kg
  • 10 kg
  • 10 kg
  • 10 kg
  • 10 kg
  • 10 kg
  • 14 kg
  • 14 kg
  • 14 kg
  • 14 kg
  • 10 kg
  • 10 kg
  • 10 kg
  • 10 kg
  • Inwendige b×d×h:
  • 470×576×607 mm (one unit)
  • 470×576×607 mm (one unit)
  • 470×576×607 mm (one unit)
  • 470×576×607 mm (one unit)
  • 470×576×607 mm
  • 470×576×607 mm
  • 607×629×670 mm
  • 607×629×670 mm
  • 607×629×670 mm
  • 607×629×670 mm
  • 470×576×607 mm
  • 470×576×607 mm
  • 470×576×607 mm
  • 470×576×607 mm
  • Uitwendige b×d×h:
  • 637×880×900 mm (for one unit)
  • 637×880×900 mm (for one unit)
  • 637×880×900 mm (for one unit)
  • 637×880×900 mm (for one unit)
  • 637×880×900 mm
  • 637×880×900 mm
  • 774×934×968 mm
  • 774×934×968 mm
  • 774×934×968 mm
  • 774×934×968 mm
  • 637×880×900 mm
  • 637×880×900 mm
  • 637×880×900 mm
  • 637×880×900 mm
  • Temperatuurbereik:
  • Ambient +3…55 °C
  • Ambient +3…55 °C
  • Ambient +3…55 °C
  • Ambient +3…55 °C
  • Ambient +3…55 °C
  • Ambient +3…55 °C
  • Ambient +3…55 °C
  • Ambient +3…55 °C
  • Ambient +3…55 °C
  • Ambient +3…55 °C
  • Ambient +3…55 °C
  • Ambient +3…55 °C
  • Ambient +3…55 °C
  • Ambient +3…55 °C
  • Temperatuurregeling:
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • Vochtigheid:
  • >93% RH at 37 °C
  • >93% RH at 37 °C
  • >93% RH at 37 °C
  • >93% RH at 37 °C
  • >93% RH at 37 °C
  • >93% RH at 37 °C
  • >93% RH at 37 °C
  • >93% RH at 37 °C
  • >93% RH at 37 °C
  • >93% RH at 37 °C
  • >93% RH at 37 °C
  • >93% RH at 37 °C
  • >93% RH at 37 °C
  • >93% RH at 37 °C
  • Elektrisch:
  • 230 V, 50/60 Hz
  • 230 V, 50/60 Hz
  • 230 V, 50/60 Hz
  • 230 V, 50/60 Hz
  • 230 V, 50/60 Hz
  • 230 V, 50/60 Hz
  • 230 V, 50/60 Hz
  • 230 V, 50/60 Hz
  • 230 V, 50/60 Hz
  • 230 V, 50/60 Hz
  • 230 V, 50/60 Hz
  • 230 V, 50/60 Hz
  • 230 V, 50/60 Hz
  • 230 V, 50/60 Hz
  • Gewicht:
  • 2×83 kg
  • 2×83 kg
  • 2×83 kg
  • 2×83 kg
  • 83 kg
  • 83 kg
  • 97,5 kg
  • 97,5 kg
  • 97,5 kg
  • 97,5 kg
  • 83 kg
  • 83 kg
  • 83 kg
  • 83 kg
O2 control
Frequently Bought Together