Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample cups
white screw cap, 120 ml, 65 mm, 70 mm
Catalogus # SEMA6203
Leverancier:   SEMADENI
Sample cups
Catalogus # SEMA6203
Leverancier:  SEMADENI
Sample cups
white screw cap, 120 ml, 65 mm, 70 mm
Price
346,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 ST
Product Details & Documents
PP, translucent, with HDPE screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • With graduation up to 100 ml
  • Tightly sealing HDPE screw top (not autoclavable)
  • Large labelling area
Ideal for hygienic and odorless urine sample handling.
 : *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specificaties
  • Ø uitw.:
    65 mm
  • Capaciteit:
    120 ml
  • Omschrijving:
    white screw cap
  • Hoogte:
    70 mm
  • Seq:
    01