Slide box
Box for microscope preparations, blauw, Kunststof, 25
Catalogus # LIEDPK25
Leverancier: LIEDER JOHANNES
Ga naar:
Product Details & Documents
This slide box is designed to facilitate the transportation of 25 microscope slides.
- Transparent cover for easy viewing
- Robust design and stackable construction
- Serrated retainer strips to maintain slides properly
Specificaties
- Aantal objectglaasjes:25
- Kleur:blauw
- Omschrijving:Box for microscope preparations
- Materiaal:Kunststof
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.