Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryo boxes, CryoFreeze™
Cryo boxes, CryoFreeze™
10×10, gesordeerd, 12,5 mm, 133×133×54 mm
Catalogus # GREI802519_20
Leverancier:   Greiner Bio-One
Cryo boxes, CryoFreeze™
Catalogus # GREI802519_20
Leverancier:  Greiner Bio-One
Cryo boxes, CryoFreeze™
10×10, gesordeerd, 12,5 mm, 133×133×54 mm
Price
566,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 20 ST
Product Details & Documents
Polycarbonate, coloured, with clear lid.
  • Stackable
  • Fixed layout
  • Ultra low temperature storage (−196 °C)
Specificaties
  • Compartimenten:
    10×10
  • Voor buizen Ø:
    12,5 mm
  • Uitw. b×d×h:
    133×133×54 mm
  • Kleur:
    gesordeerd
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.