SPE-kolommen, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Hydrophobic SC-DVB (SO3)
Catalog # 8196-02
Supplier: Avantor
Specifications
- Capaciteit:1 ml
- Seq:08
- Bedgewicht:35 mg
- Fase:Hydrofoob SC-DVB
- VPE:1
Specifications
About this item
Deze kolommen zijn voorzien van BAKERBOND®DVB-polymeerharsen die het product zijn van ultraschone polymeermicrodeeltjestechnologie. Deze harsdeeltjes hebben een groot oppervlak, zijn zeer stijf, stabiel over pH-bereik 1 tot 14, in water oplosbaar en worden niet beïnvloed door het drogen van het sorptiemiddel. Deze kolommen worden aanbevolen wanneer er geavanceerde detectiemethoden worden gebruikt.
- Verbeter de terugwinning bij monstervoorbereiding
- Op polymeerbasis
Algemene toepassingen: ionische, basische analyten.
Deze SPE-kolommen kunnen worden gebruikt in de gemengde modus.