Safemount Q Path®
00647520.
:
- Verpakking:Kunststof fles
- VPE:500 mL
- Omschrijving:Safemount Q Path®-opbouwmedia
Safemount Q Path® is een opbouwend medium, geleverd in een PET-fles die compatibel is met Safesolv. Deze lijmt het dekglas naar het objectglaasje en plaatst de meetsonde op de juiste positie na kleuring.
- Amberkleurige fles
- Eenvoudig te verspreiden
- Eenvoudig weg te poetsen