Orders LinkContactUsLinkComponent
Round tissue float baths, TFB
Round tissue float baths, TFB
Leverancier:   MEDITE
Round tissue float baths, TFB
Leverancier:  MEDITE
Certificaten
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Tissue float bath is for flattening and drying tissue sections in histology, and pathology. The bath well and edge are made of high quality aluminum with a black coating. The safe heating system with ceramic ballast resistance avoids overheating and damage even in case of an empty bath.
Bath volume: 1,5 L
Diensten: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specifications for Product Family
Specificaties
  • Catalog No:
  • MEDT01-4500-00
  • MEDT01-5500-00
  • Inhoud:
  • 1,5 l
  • 1,5 l
  • Temperatuurbereik:
  • 30...90 °C
  • 30...90 °C
  • Elektrisch:
  • 115-230 V, 50/60 Hz, 200 VA
  • 115-230 V, 50/60 Hz, 200 VA
  • Bad Ø:
  • 300 mm
  • 340 mm
  • Ø×H:
  • 30×8 cm
  • 34×9 cm
  • Gewicht:
  • 2 kg
  • 2 kg
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
  • Beschikbaarheid
    Price
  • MEDT01-4500-00
    Tissue flotation bath
    Tissue flotation bath
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 972,00 €
    972,00 €
    1 * 1 ST
       972,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MEDT01-4500-00
    Inhoud
    1,5 l
    Temperatuurbereik
    30...90 °C
    Elektrisch
    115-230 V, 50/60 Hz, 200 VA
    Bad Ø
    300 mm
    Ø×H
    30×8 cm
    Gewicht
    2 kg
  • MEDT01-5500-00
    Tissue flotation bath
    Tissue flotation bath
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 972,00 €
    972,00 €
    1 * 1 ST
       972,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MEDT01-5500-00
    Inhoud
    1,5 l
    Temperatuurbereik
    30...90 °C
    Elektrisch
    115-230 V, 50/60 Hz, 200 VA
    Bad Ø
    340 mm
    Ø×H
    34×9 cm
    Gewicht
    2 kg
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Accessory set includes thermometer (0 - 100 °C), thermometer support and aluminium lid
    Accessory set includes thermometer (0 - 100 °C), thermometer support and aluminium lid
    MEDT11-5500-00
    Model TFB 55
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 SET
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Thermometer, 0 - 100 °C
    Thermometer, 0 - 100 °C
    632-7005
    Model TFB 45/55
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Thermometer support
    Thermometer support
    MEDT11-5541-01
    Model TFB 55
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Lid, aluminium
    Lid, aluminium
    MEDT11-4540-01
    Model TFB 45/55
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Thermometer support
    Thermometer support
    632-7006
    Model TFB 45
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.