Ladekast
Schuifkast met acht laden, blauw, Staal
Catalogus # LEIH3808587E
Leverancier: LEICA HISTOLOGY
Ga naar:
Product Details & Documents
This drawer cabinet includes eight drawers and can be stacked for comfortable use.
Suitable for storing larger slides, transparencies and cassette blocks.
Specificaties
- Kleur:blauw
- Omschrijving:Schuifkast met acht laden
- Materiaal:Staal