Orders LinkContactUsLinkComponent
Low ash hardened quantitative filter papers
Low ash hardened quantitative filter papers
Leverancier:   PRAT DUMAS
Low ash hardened quantitative filter papers
Leverancier:  PRAT DUMAS
Certificaten
Low ash hardened quantitative filter papers
8 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
These papers are made of very pure cellulose and are washed in acids. They are designed for the quantitative analyses of routine applications and wet strengthened.
Specifications for Product Family
Specificaties
  • Catalog No:
  • PRATA150600
  • PRATA185600
  • PRATA150603
  • PRATA185603
  • PRATJ110600
  • PRATJ150603
  • PRATJ185600
  • PRATJ240603
  • Nr:
  • 600
  • 600
  • 603
  • 603
  • 600
  • 603
  • 600
  • 603
  • Gewicht:
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • Dikte:
  • 270 µm
  • 270 µm
  • 290 µm
  • 290 µm
  • 270 µm
  • 290 µm
  • 270 µm
  • 290 µm
  • Partikelretentie:
  • 8 - 12 µm
  • 8 - 12 µm
  • 12 - 16 µm
  • 12 - 16 µm
  • 8 - 12 µm
  • 12 - 16 µm
  • 8 - 12 µm
  • 12 - 16 µm
  • Asgehalte:
  • 0,02%
  • 0,02%
  • 0,02%
  • 0,02%
  • 0,02%
  • 0,02%
  • 0,02%
  • 0,02%
Specificaties
Product Family Options
Plain filters
Productinformatie
  • Nr
    Maat
    Beschikbaarheid
    Price
  • 600
    150 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 30,00 €
    30,00 €
    1 * 100 ST
       30,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRATA150600
    Nr
    600
    Gewicht
    80 g/m²
    Dikte
    270 µm
    Partikelretentie
    8 - 12 µm
    Asgehalte
    0,02%
  • 600
    185 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 38,50 €
    38,50 €
    1 * 100 ST
       38,50 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRATA185600
    Nr
    600
    Gewicht
    80 g/m²
    Dikte
    270 µm
    Partikelretentie
    8 - 12 µm
    Asgehalte
    0,02%
  • 603
    150 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 30,00 €
    30,00 €
    1 * 100 ST
       30,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRATA150603
    Nr
    603
    Gewicht
    80 g/m²
    Dikte
    290 µm
    Partikelretentie
    12 - 16 µm
    Asgehalte
    0,02%
  • 603
    185 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 38,50 €
    38,50 €
    1 * 100 ST
       38,50 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRATA185603
    Nr
    603
    Gewicht
    80 g/m²
    Dikte
    290 µm
    Partikelretentie
    12 - 16 µm
    Asgehalte
    0,02%
Folded filters
Productinformatie
  • Nr
    Maat
    Beschikbaarheid
    Price
  • 600
    110 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 78,50 €
    78,50 €
    1 * 100 ST
       78,50 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRATJ110600
    Nr
    600
    Gewicht
    80 g/m²
    Dikte
    270 µm
    Partikelretentie
    8 - 12 µm
    Asgehalte
    0,02%
  • 603
    150 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 46,20 €
    46,20 €
    1 * 100 ST
       46,20 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRATJ150603
    Nr
    603
    Gewicht
    80 g/m²
    Dikte
    290 µm
    Partikelretentie
    12 - 16 µm
    Asgehalte
    0,02%
  • 600
    185 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 76,90 €
    76,90 €
    1 * 100 ST
       76,90 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRATJ185600
    Nr
    600
    Gewicht
    80 g/m²
    Dikte
    270 µm
    Partikelretentie
    8 - 12 µm
    Asgehalte
    0,02%
  • 603
    240 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 54,50 €
    54,50 €
    1 * 100 ST
       54,50 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRATJ240603
    Nr
    603
    Gewicht
    80 g/m²
    Dikte
    290 µm
    Partikelretentie
    12 - 16 µm
    Asgehalte
    0,02%